Learn More
Thermo Scientific™ Alfombrillas de silicona MicroMat™ CLR para placas de pocillos
Código de producto. 15332165
Cambiar vista
Click to view available options
Precortados:
No
Sí
Material:
Caucho de silicona
EVA
Silicona
Silicona, PTFE
Formato:
Base abombada
Base escalonada, área de penetración pequeña
Base plana
Base plana, gran área de penetración
N.° por paquete:
100 alfombrillas
5
50
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 5
paquete de 50
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Precortados Material Formato N.° por paquete Tamaño de la unidad
15332165 No Silicona Base plana, gran área de penetración 5 paquete de 5
15142739 No Silicona Base escalonada, área de penetración pequeña 5 paquete de 5
15162739 Sí Silicona Base escalonada, área de penetración pequeña 5 paquete de 5
15152739 Sí Silicona Base plana, gran área de penetración 5 paquete de 5
15122749 No Silicona, PTFE Base plana 5 paquete de 5
15132749 Sí Silicona, PTFE Base plana 5 paquete de 5
17473193 No EVA Base abombada 100 alfombrillas paquete de 100
30286148 No Caucho de silicona Base plana, gran área de penetración 50 paquete de 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Código de producto. 15332165 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 60180M105
Fecha estimada de envoi: 28-12-2026
Selle sus placas de forma segura y elimine la contaminación cruzada de las muestras con las alfombrillas de silicona Thermo Scientific™ MicroMat™ CLR para placas de pocillos.
Selle sus placas de forma segura y elimine la contaminación cruzada de las muestras con las alfombrillas de silicona Thermo Scientific™  MicroMat™ CLR para placas de pocillos. Fabricadas con silicona pura, estas alfombrillas resisten el corte y la desgarro, y proporcionan una capacidad de resellado superior después de varias inyecciones.
  • Excelente compatibilidad química y térmica
  • Resistente a los disolventes con una excelente compatibilidad química
  • Las alfombrillas de silicona se pueden esterilizar en autoclave con calor seco y pueden soportar bajas temperaturas de hasta – 80 °C
  • Preparadas para automatización
  • Su tamaño permite apilar las placas con seguridad sin necesidad de un brazo robótico
  • Disponibles precortadas para facilitar la perforación y reducir la formación de vacío
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Transparente
Solvent Or Alcohol Resistant No Resistance
Material Silicona
Esterilidad No estéril
N.° de pocillos 96
N.° por paquete 5
Diámetro del enchufe 7 mm
Para utilizar con (aplicación) HPLC, UHPLC, GC
Formato Base plana, gran área de penetración
Precortados No
Línea de productos SureSTART WebSeal Level 2
adhesivo/a/s None
Perforable Sí
Intervalo de temperatura (métrico) De -80 °C a +121 °C
Forma del pocillo Round
Plate Compatibility WebSeal 96-well Round Well Plate
Mostrar más Mostrar menos
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.