Learn More
Greiner Bio-One Microplaca ELISA de 96 pocillos con fondo en V MICROLON™ 600
Descripción
Codificación alfanumérica de pocillos
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | Sin ADN humano, ARNasa o ADNasa detectables ni pirógenos |
| Formato | Estándar |
| Tapa | Sin tapa |
| matriz, red, conjunto | 8 x 12 |
| Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
| Tipo de enlace | Alta adherencia |
| Color | Transparente |
| Material | Poliestireno |
| N.° de pocillos | 96 |
| Volumen de trabajo (métrico) | De 40 a 200 μl |
| Mostrar más |