Learn More
Hettich Lab Technology™ Centrífuga de microlitros
Código de producto. 10792314
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad:
30 x 1,5/2 ml
60 x 1,5/2 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad Tamaño de la unidad
10792314 60 x 1,5/2 ml cada uno
10274042 30 x 1,5/2 ml cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10792314 Proveedor Hettich Lab Technology™ N.º de proveedor 2205
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-02-2027
La centrífuga de microlitros puede procesar muestras muy pequeñas a velocidades muy altas. Los potentes motores sin mantenimiento alcanzan altos valores de RCF para obtener los mejores resultados de las muestras. Control de temperatura fiable y estable, funciones de preenfriamiento rápido y enfriamiento en espera que mantienen una temperatura de muestra constante.
  • Mejores resultados y más muestras en menos tiempo: aumente la eficacia y el rendimiento de su laboratorio
  • Amplia gama de funciones gracias a la variedad de modelos y accesorios disponibles
  • Función de preenfriamiento para un funcionamiento rápido: sistemas de control de temperatura fiables y estables con funciones rápidas de preenfriamiento y espera para un control preciso de la temperatura
Especificaciones
Capacidad 60 x 1,5/2 ml
Vel. máx 18000 rpm
RCF máx. 31.514 x g
Incluye Rotor angular
Características de seguridad Protección contra caídas de la tapa
Fondo (métrico) 650 mm
Línea de productos MIKRO 220R
Tipo de producto Centrífuga de microlitros
Intervalo de temperatura (métrico) De -20 °C a +40 °C