Learn More
Hettich Lab Technology™ Centrífuga de microlitros
Código de producto. 10274042
Change view
Click to view available options
Capacidad:
30 x 1,5/2 ml
60 x 1,5/2 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad unitSize
10274042 30 x 1,5/2 ml cada uno
10792314 60 x 1,5/2 ml cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10274042 Proveedor Hettich Lab Technology™ N.º de proveedor 2405
La centrífuga de microlitros puede procesar muestras muy pequeñas a velocidades muy altas. Los potentes motores sin mantenimiento alcanzan altos valores de RCF para obtener los mejores resultados de las muestras. Control de temperatura fiable y estable, funciones de preenfriamiento rápido y enfriamiento en espera que mantienen una temperatura de muestra constante.
  • Mejores resultados y más muestras en menos tiempo: aumente la eficacia y el rendimiento de su laboratorio
  • Amplia gama de funciones gracias a la variedad de modelos y accesorios disponibles
  • Función de preenfriamiento para un funcionamiento rápido: sistemas de control de temperatura fiables y estables con funciones rápidas de preenfriamiento y espera para un control preciso de la temperatura
Especificaciones
Capacidad 30 x 1,5/2 ml
Vel. máx 15000 rpm
RCF máx. 21.382 x g
Intervalo de temperatura -10°C a +40°C
Tipo Centrífuga de microlitros
Características de seguridad Protección contra caídas de la tapa
Fondo (métrico) 547 mm
Refrigerado Sí
Línea de productos MIKRO 200R