Learn More
Thermo Scientific™ Rotor de microlitros para Thermo Scientific Sorvall™ Legend™ Mach 1,6™/1,6R Centrífugas
Tienda Thermo Scientific ProductosDescription
Includes
Rotor y tapa.
- Capacidad: 48 × 1.5/2 ml
- Máx. velocidad/RCF: 15 000 rpm/24 652 × g
- Biocontención aprobada
- Los adaptadores se venden por separado.
Specifications
Specifications
| Tipo | Rotor de microlitros |
| Capacidad | 48 x 1,5/2 ml |
| RCF máx. | 24.652 x g |
| Vel. máx | 15.000 rpm |
| Para utilizar con (equipo) | Centrífuga 1,6/1,6R |