Learn More
DWK Life Sciences Viales de rosca de 9 mm MicroLiter para muestreadores automáticos
Tienda Wheaton Science Products ProductosDescripción
Includes
Solo viales. (Los tapones se venden por separado).
Rendimiento igual a un vial con tapón para encapsular de 11 mm. Insertos disponibles.
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Transparente |
| Diámetro exterior (imperial) | 12 mm |
| Material | Vidrio borosilicatado (tipo 1) |
| Volumen (métrico) | 2 ml |
| Material (recubrimiento) | Sin tratar |
| N.° por paquete | 100 |
| Línea de productos | MicroLiter |
| Tamaño del tapón | 9 mm |
| Marking Spot | Sí |
| Para utilizar con (equipo) | Tapones de rosca de 9 mm — MicroLiter |
| Mostrar más |