Learn More
Thermo Scientific™ Rotor de ángulo fijo de aluminio hermético Microliter 48 x 2
Código de producto. 10637455 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad:
48 x 2 mL
Tamaño de la unidad:
1 PCS
Código de producto. Capacidad Tamaño de la unidad
10637455 48 x 2 mL 1 PCS
1 missing translation for 'options'
Código de producto. 10637455 missing translation for 'mfr' Thermo Scientific™ missing translation for 'supplierNo' 75003602
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2065.00€
    1692.00€ / paquete de 1
    Ahorro 373.00€
    18% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-12-2026
Compatibilidad con protocolos de microvolúmenes y capacidad flexible con adaptadores de 12 a 24 ml
Compatibilidad con protocolos de microvolúmenes con el rotor de ángulo fijo de aluminio hermético Thermo Scientific™ Microliter de 48 x 2 ml, que ofrece una gran flexibilidad en cuanto a capacidad mediante adaptadores de 12 a 24 ml. Elija entre PCR y microtubos.
Información para pedidos:
Los adaptadores de tubos se venden por separado en conjuntos de 24 unidades. Póngase en contacto con el representante de ventas para obtener información detallada.
Compatible con:
Centrífugas de las series Thermo Scientific Sorvall™ ST 40/40R, Sorvall Legend™ XT/XTR, Megafuge™ 40/40R, Multifuge™ X3/X3R
Recomendada para:
ADN, ARN, plásmido y aislamiento de pequeños volúmenes de proteínas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Rotor de ángulo fijo de aluminio hermético Microliter 48 x 2
Material Aluminio
Tipo Rotor de ángulo fijo
Capacidad 48 x 2 mL
RCF máx. 25.314 x g
Vel. máx 15.200 rpm
Radio (métrico) 9,8 cm
Radio mín. (métrico) 5,9 cm
Factor K 556
Longitud máx. del tubo 50 mm
Diámetro máx. del tubo 11 mm
Para utilizar con (equipo) Serie de centrífugas Thermo Scientific Sorvall Legend XT/XF, Sorvall Legend X1, Sorvall ST 40, Sorvall ST 16, Multifuge X3/X3F, Multifuge X1, Megafuge 40, Megafuge 40/40R, Multifuge X3/X3R.
Ángulo 45 °
Certificaciones/conformidad Biocontención certificada por CAMR™, HPA, Porton Down, R.U.
Biocontainment Sí