Learn More
Hamilton Microlab Serie 700, dispensador de jeringuilla única con controlador avanzado
Código de producto. 31257819
Cambiar vista
Click to view available options
Incluye:
1 mL de jeringuilla
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Incluye Tamaño de la unidad
31257819 1 mL de jeringuilla cada uno
1 options
Código de producto. 31257819 Proveedor Hamilton N.º de proveedor 10103458
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
El dispensador de jeringuilla única es un manipulador de líquidos versátil y semiautomático de precisión, con una válvula que conecta la jeringuilla directamente a la tubería para una dispensación controlada y precisa.
  • Microlab Los dispensadores de jeringuilla simple de la serie 700 son sistemas versátiles y semiautomáticos de manipulación de líquidos de precisión
  • Las configuraciones disponibles incluyen:
    • PN: 10103458 (ML710-DIS) - Dispensador de jeringuilla simple con controlador avanzado
    • PN: 10103460 (ML720-DIS) - Dispensador de jeringuilla simple con controlador premium
  • Diseñado para aumentar el rendimiento y mejorar la repetibilidad en aplicaciones de pipeteo manual
  • Habilitar procesos semiautomatizados de manipulación, dilución y dispensación de líquidos
  • Ofrecer un 99%+ de precisión para obtener resultados precisos y consistentes
  • Contar con un camino de fluido altamente inerte, adecuado para técnicas y aplicaciones sensibles
  • Utiliza una configuración de válvula única que conecte la jeringuilla directamente al tubo para una dispensación controlada y precisa
  • Ideal para laboratorios que requieren flujos de trabajo flexibles, fiables y de alta precisión para la manipulación de líquidos
Especificaciones
Tipo de producto Dilutor-dispensador semi-automatizado
Incluye 1 mL de jeringuilla