Learn More
Hamilton Microlab Serie 700, dispensador de jeringuilla doble con controlador premium
Código de producto. 31257786
Cambiar vista
Click to view available options
Incluye:
1 mL de jeringuilla
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Incluye Tamaño de la unidad
31257786 1 mL de jeringuilla cada uno
1 options
Código de producto. 31257786 Proveedor Hamilton N.º de proveedor 10103464
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
El dispensador de jeringuilla dual es un manipulador de líquidos versátil y semiautomático de precisión diseñado para aplicaciones de manipulación de líquidos precisas y reproducibles.
  • Microlab Los dispensadores de jeringuilla dual de la serie 700 están diseñados para aumentar el rendimiento y mejorar la repetibilidad en aplicaciones de pipeteo manual
  • Las configuraciones disponibles incluyen:
    • PN: 10103461 - Dispensador de jeringuilla dual con controlador avanzado
    • PN: 10103464 - Dispensador de jeringuilla dual con controlador premium
  • Permitir procesos fiables de manipulación, dilución y dispensación de líquidos semiautomatizados
  • Ofrecer un 99%+ de precisión para resultados consistentes y precisos
  • Contar con un camino de fluido altamente inerte, adecuado para técnicas y aplicaciones sensibles
  • Laboratorios de apoyo que requieren flujos de trabajo eficientes, repetibles y de alta precisión en la manipulación de líquidos
Especificaciones
Tipo de producto Dilutor-dispensador semi-automatizado
Incluye 1 mL de jeringuilla
Título del producto
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.