Learn More
Hamilton Microlab Serie 700, dispensador de jeringuilla dual con controlador avanzado
Beskrivning
- Microlab Los dispensadores de jeringuilla dual de la serie 700 están diseñados para aumentar el rendimiento y mejorar la repetibilidad en aplicaciones de pipeteo manual
- Las configuraciones disponibles incluyen:
- PN: 10103461 - Dispensador de jeringuilla dual con controlador avanzado
- PN: 10103464 - Dispensador de jeringuilla dual con controlador premium
- Permitir procesos fiables de manipulación, dilución y dispensación de líquidos semiautomatizados
- Ofrecer un 99%+ de precisión para resultados consistentes y precisos
- Contar con un camino de fluido altamente inerte, adecuado para técnicas y aplicaciones sensibles
- Laboratorios de apoyo que requieren flujos de trabajo eficientes, repetibles y de alta precisión en la manipulación de líquidos
Specifikationer
Specifikationer
| Tipo de producto | Dilutor-dispensador semi-automatizado |
| Incluye | 1 mL de jeringuilla |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?