Learn More
Hamilton Microlab Serie 700, diluidor de doble jeringuilla con mando premium
Código de producto. 31257773
Cambiar vista
Click to view available options
Incluye:
Jeringuillas de 2,5 mL y 250 μL
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Incluye Tamaño de la unidad
31257773 Jeringuillas de 2,5 mL y 250 μL cada uno
1 options
Código de producto. 31257773 Proveedor Hamilton N.º de proveedor 10103471
Fecha estimada de envoi: 23-11-2026
El diluidor de jeringuilla dual es un sistema semiautomático de manipulación de líquidos de alta precisión diseñado para realizar grandes diluciones en un solo paso.
  • Microlab Los diluidores de jeringuilla dobles de la serie 700 están diseñados para mejorar el rendimiento y la consistencia en los flujos de trabajo manuales de pipeteo
  • Las configuraciones disponibles incluyen:
    • PN: 10103468 (ML715-DIL) - Diluidor de jeringuilla dual con controlador avanzado
    • PN: 10103471 (ML725-DIL) - Diluidor de jeringuilla doble con controlador premium
  • Habilitar procesos semiautomatizados de manipulación, dilución y dispensación de líquidos
  • Ofrecer un 99%+ de precisión para obtener resultados precisos y fiables
  • Contar con un camino de fluido altamente inerte, adecuado para aplicaciones sensibles y exigentes
  • Configurado con dos jeringuillas (50 mL y 10 μL) para una alta flexibilidad
  • Capaz de realizar una dilución de hasta 50.000 veces en un solo paso
  • Ideal para laboratorios que requieren flujos de trabajo de dilución de alta precisión, repetibles y eficientes
Specifications
Tipo de producto Dilutor-dispensador semi-automatizado
Incluye Jeringuillas de 2,5 mL y 250 μL