Learn More
Hamilton Microlab Serie 700, diluidor de jeringuilla dual con controlador avanzado
Description
- Microlab Los diluidores de jeringuilla dobles de la serie 700 están diseñados para mejorar el rendimiento y la consistencia en los flujos de trabajo manuales de pipeteo
- Las configuraciones disponibles incluyen:
- PN: 10103468 (ML715-DIL) - Diluidor de jeringuilla dual con controlador avanzado
- PN: 10103471 (ML725-DIL) - Diluidor de jeringuilla doble con controlador premium
- Habilitar procesos semiautomatizados de manipulación, dilución y dispensación de líquidos
- Ofrecer un 99%+ de precisión para obtener resultados precisos y fiables
- Contar con un camino de fluido altamente inerte, adecuado para aplicaciones sensibles y exigentes
- Configurado con dos jeringuillas (50 mL y 10 μL) para una alta flexibilidad
- Capaz de realizar una dilución de hasta 50.000 veces en un solo paso
- Ideal para laboratorios que requieren flujos de trabajo de dilución de alta precisión, repetibles y eficientes
Specifications
Specifications
| Tipo de producto | Dilutor-dispensador semi-automatizado |
| Incluye | Jeringuillas de 2,5 mL y 250 μL |