Learn More
Hamilton Microlab Serie 700, dispensador continuo de doble jeringuilla con controlador premium
Código de producto. 31257781
Cambiar vista
Click to view available options
Incluye:
Jeringuillas de 10 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Incluye Tamaño de la unidad
31257781 Jeringuillas de 10 mL cada uno
1 options
Código de producto. 31257781 Proveedor Hamilton N.º de proveedor 10103467
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    10247.43€
    9475.70€ / paquete de 1
    Ahorro 771.73€
    7% Descuento
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
El dispensador continuo de doble jeringuilla es un manipulador de líquidos de precisión y semiautomático versátil que requiere que ambas jeringuillas tengan el mismo volumen.
  • Microlab Los dispensadores continuos de doble jeringa de la serie 700 están diseñados para aumentar el rendimiento y mejorar la repetibilidad en aplicaciones de pipeteo manual
  • Las configuraciones disponibles incluyen:
    • PN: 10103465 - Dispensador continuo de jeringuilla dual con controlador avanzado
    • PN: 10103467 - Dispensador continuo de jeringuilla dual
  • Habilitar procesos semiautomatizados de manipulación, dilución y dispensación de líquidos
  • Ofrecer un 99%+ de precisión para obtener resultados fiables y consistentes
  • Contar con un camino de fluido altamente inerte, adecuado para aplicaciones sensibles y exigentes
  • Ideal para laboratorios que requieren flujos de trabajo precisos, repetibles y eficientes para manipular líquidos
Especificaciones
Tipo de producto Dilutor-dispensador semi-automatizado
Incluye Jeringuillas de 10 mL