Learn More
Hamilton Microlab 700, sonda manual con punta desechable de doble diluyor
Código de producto. 31257772
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo de producto:
Sonda manual de punta convertible
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tipo de producto Tamaño de la unidad
31257772 Sonda manual de punta convertible cada uno
1 options
Código de producto. 31257772 Proveedor Hamilton N.º de proveedor 10103470
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
Sistema semiautomático de manipulación de líquidos de alta precisión diseñado para tareas de dispensación precisas. Ideal para aplicaciones donde se debe evitar la contaminación cruzada.
  • Microlab 700 Diluidor de Jeringuilla Dual con sonda manual desechable (PN: 10103470)
  • Diseñado para mejorar el rendimiento y la consistencia en tareas manuales de pipeteado
  • Permite la manipulación, dilución y dispensación de líquidos semiautomatizados
  • Ofrece una precisión superior al 99% para resultados precisos
  • Cuenta con un camino de fluido altamente inerte, adecuado para aplicaciones sensibles
Especificaciones
Tipo de producto Sonda manual de punta convertible
Para utilizar con (equipo) Microlab Serie 700