Learn More
Hamilton Microlab Placa base 600
Código de producto. 31257803
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud (imperial):
9,75 in
Código de producto. Longitud (imperial)
31257803 9,75 in
1 options
Código de producto. 31257803 Proveedor Hamilton N.º de proveedor 660968801
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
Proporciona una superficie estable para dispensadores y diluidores, reduciendo las vibraciones y evitando que se volquen o se desplacen. Garantiza un funcionamiento fiable en entornos de laboratorio concurridos.
  • Microlab La placa base 600 mejora la estabilidad del instrumento durante la operación
  • Incluido con todos los nuevos Microlab dispensadores y dilutores de la serie 600
  • Dimensiones: 9,75 x 8,75 in.
Specifications
Longitud (imperial) 9,75 in
Anchura (imperial) 8,75 in