Learn More
Vileda Professional™ MicroIntensive™ Cubierta L
Product Code. 17832466
Change view
Click to view available options
Esterilizables en autoclave:
Esterilizable en autoclave
Unit Size:
paquete de 50
Product Code. Esterilizables en autoclave Unit Size
17832466 Esterilizable en autoclave paquete de 50
1 options
Product Code. 17832466 Supplier Vileda Professional™ Supplier No. 162385
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    450.00€
    326.16€ / paquete de 50
    Ahorro 123.84€
    27% Descuento
View all promotions
Fecha estimada de envoi: 29-12-2026
Add to basket
Add to basket
Estas herramientas especiales para superficies sobre el suelo son ideales para superficies que son difíciles de alcanzar, limpiar y desinfectar. Las herramientas son fáciles de usar y ergonómicas, lo que permite un rango completo de movimiento durante la limpieza y la desinfección. Las fundas y mangas desechables de poliéster y microfibra de alto rendimiento proporcionan un excelente resultado de limpieza.
  • Fundas y cubiertas de un solo uso y de doble cara
  • Prelavado y envasado individualmente con números de código de lote.
  • Construcción de 4 capas: el lado de limpieza es 100% mezcla de poliéster y microfibra, tejido y grabado; dos capas intermedias son 100% poliéster y el respaldo es 100% poliéster.
  • Alta absorbencia con excelente rendimiento de limpieza.
  • Reducción de bacterias comprobada del 99,99 %
  • Ideal para pre-preparación y métodos de tirar y levantar.
  • Compatible con CE SoftWall Cleaner™ y tanque CE Cleaner™
Specifications
Tipo de producto Cubierta del marco para herramientas sobre el suelo
Color Blanco
Esterilidad No estéril
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Tamaño 15 in
Cantidad 50
Para utilizar con (aplicación) Limpiador de paredes blandas CE y limpiador de tanques CE
Material Mezcla de microfibra de poliéster