Learn More
Ansell™ Monos con capucha Micrograd™ MICROCHEM™ 5000
Código de producto. p-7074261 Tienda Ansell Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
M
L
XL
2XL
3XL
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño Tamaño de la unidad
15546474 M paquete de 10
15556474 L paquete de 10
15566474 XL paquete de 10
15576474 2XL paquete de 10
15586474 3XL paquete de 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 15546474 Proveedor Ansell™ N.º de proveedor OR50T0011103
Los monos con capucha Micrograd™ MICROCHEM™ 5000 alcanzan nuevos niveles en protección química y ha sido diseñado para proteger. El tejido multicapa muy visible es resistente, duradero y adecuado para trabajadores en áreas extremadamente peligrosas, incluyendo equipos de respuesta HAZMAT
  • Mono con capucha de 2 piezas
  • Puños dobles elásticos (puño interior de punto), cintura y tobillos
  • Costuras ribeteadas y soldadas ultrasónicamente
  • Color naranja brillante muy visible para mejorar la seguridad de los trabajadores.
  • Diseños de doble cremallera estancos sin necesidad de cinta adicional
  • Proporciona una barrera a numerosos productos químicos orgánicos e inorgánicos y peligros biológicos
  • El cómodo material multicapa es ligero, pero resistente y duradero
  • Protección - >480 Minutos de tiempo de avance frente a 14 de los 15 productos químicos enumerados en la ES ISO 6529
  • Antiestáticos según EN 1149-5
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Mono de protección
Tamaño M
Sexo Unisex
Material Tejido multicapa
Color Naranja
Desechables Uso limitado
Estilo de cintura Elástico
Estilo de tobillo Elástico
Estilo de manguito Elástico, Tejido
Estilo de cuello Campana extractora
Tipo de campana extractora Elástico de 2 paneles
Tipo de tapón Cremallera doble hermética
Tipo de costura Rematada, Soldado
Esterilidad No estéril
Resistencia Productos químicos
Certificaciones/conformidad Categoría III, Tipo 3-B, 4-B, 5-B, EN1073-2, EN14126, EN1149-1
Descripción Elástico con puño interior de punto doble
N.º de bolsillos Ninguno
Modelo Incluye capucha