Learn More
Novacyt Group Microgen Bioproducts™ SARS-CoV-2 IgG EIA
Código de producto. 17172119 Tienda Novacyt Group Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
15/paq.
Tamaño de la unidad:
480 reacciones
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17172119 15/paq. 480 reacciones
1 options
Código de producto. 17172119 Proveedor Novacyt Group N.º de proveedor MBCOV2CE
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Para la detección de pacientes previamente infectados, para confirmar la infección, controlar el curso de la enfermedad o sacar conclusiones epidemiológicas. Incluye todos los reactivos adicionales necesarios para realizar cada prueba.
  • El Microgen Bioproducts™ SARS-CoV-2 IgG EIA introduce un ensayo altamente sensible y específico para la detección cualitativa de anticuerpos IgG basados en la proteína de la nucleocápside, que normalmente se detecta dos semanas después de la infección inicial
  • La prueba ha sido concebida para la detección de pacientes previamente infectados, para confirmar la infección, controlar el curso de la enfermedad o para extraer conclusiones epidemiológicas.
  • Cada kit contiene 480 reacciones (5 placas de 96 pocillos) e incluye todos los reactivos adicionales necesarios para realizar cada prueba, junto con controles positivos/negativos. Los tipos de muestras incluyen suero humano y plasma
  • Cómodo formato de 480 reacciones (5 placas de 96 pocillos) que incluye todas las placas y los reactivos adicionales para realizar el ensayo
  • Cumple con el perfil de producto objetivo del Ministerio de la Agencia Reguladora de Medicamentos y Productos Sanitarios (MHRA)
  • Alta sensibilidad y especificidad
  • Menos de 1 hora y 30 minutos de incubación
  • Funcional con muestras de suero y plasma humanos
  • No hay reactividad cruzada con patógenos virales comunes
  • Validada para aplicaciones manuales, sin embargo, también es adecuada para la automatización de ensayos tipo ELISA de alto rendimiento
  • Vital en el proceso de monitorización de anticuerpos COVID-19
Especificaciones
Calibración Formato de calibración ELISA estándar - Controles positivos/negativos incluidos con el kit
Certificaciones/conformidad Certificado CE IVD, documentación de DoC
Contenido y almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Conjuntos de control Controles positivos y negativos
Marcado CE Sí
Analitos detectables Anticuerpos IgG SRAS-CoV-2 (proteína de la nucleocápside)
Método de detección Enzimoinmunoanálisis de adsorción; cromatografía/cambio de color
Formato Placa de 96 pocillos
Tipo de muestra Plasma humano o suero humano
Sensibilidad 100 % - >14 días después de la confirmación de PCR
Tipo Anticuerpos por ELISA
Formulación Las composiciones químicas se encuentran en las fichas de datos de seguridad
Para utilizar con (aplicación) ELISA
Para utilizar con (equipo) Lector de placas y sistemas ELISA manual o automatizado para interpretación
Incluye 1 control positivo de 3,5 ml, 1 control negativo de 3,5 ml, 2 tampones de lavado de 125 ml, 2 tampones de muestra de 125 ml, 1 conjugado de 60 ml, 1 solución de sustrato de 60 ml, 1 solución de parada de 60 ml
Material Placas de polipropileno
N.º de reacciones 480
Grupo de organismos Anticuerpos
Tipo de empaquetado Bolsas de aluminio y frascos de plástico
Cantidad 15/paq.
Tamaño de muestra 5 μl de plasma humano o suero humano
Especie Humano
Especificidad 0,994
Esterilidad Estéril
Clase de organismo diana Anticuerpos/proteína de la nucleocápside
Tiempo de prueba < 1,5 h