Learn More
Ansell Edmont™ Capa con capucha MicroGard™ 3000 con abertura de visera
Código de producto. 15566604 Tienda Ansell Productos
Código de producto. 15566604 Proveedor Ansell Edmont™ N.º de proveedor YE30W0050800
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Protege la cabeza y los hombros de productos químicos inorgánicos. La capa con capucha Ansell Edmont™ MicroGard™ 3000 con abertura de visera también debe usarse con un protector facial.
  • Laminado de barrera multicapa
  • Estilo pasamontañas con visera a la abertura de la cara
  • Cae sobre parte de los hombros
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Capucha de capa con abertura de visera
Tamaño Universal
Material Laminado de barrera multicapa
Color Amarillo
Tipo de diseño Estilo pasamontañas con abertura de visera
Tipo de costura Soldado ultrasónicamente
Certificaciones/conformidad Categoría I PPE según la Directiva Europea 89/686/CEE
Cantidad 30/Paq.