Description
- Elástico en la parte superior de la bota
- Cierre con cordón
- Costuras selladas
- Laminado de polipropileno microporoso
Specifications
Specifications
| Tamaño | Talla única |
| Material | Polipropileno |
| Latex Free | Sí |
| Color | Blanco |
| Desechables | Un solo uso |
| Esterilidad | No estéril |
| Tipo de tapón | Top elástico con lazos en los tobillos |
| Tipo de suela | Estándar |
| Modelo | WH25-B-00-406-00 |
| Tipo de costura | Sellado |
| Show More |