Learn More
Ansell Edmont™ Capa elástica estándar con capucha MicroGard™ 2500
Código de producto. 15556554 Tienda Ansell Productos
Código de producto. 15556554 Proveedor Ansell Edmont™ N.º de proveedor WH25B0050300
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Usar con protector facial para proteger la boca, los ojos y la nariz. La capa elástica estándar con capucha MicroGard™ 2500 protege contra patógenos de trasmisión sanguínea y agentes infecciosos cuando se usa correctamente.
  • Estilo pasamontañas
  • Abertura elástica para la cara
  • Costuras selladas
  • Laminado de polipropileno microporoso
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Funda protectora
Tamaño Universal
Material Laminado de polipropileno microporoso
Tipo de diseño Pasamontañas
Tipo de costura Sellado
Cantidad 200/Paq.