Descripción
- Mono con capucha y botas de 3 piezas con suela antideslizante
- Costuras blancas
- Capucha, cintura y muñecas elásticas
- Incluye bandas de cierre
- Cremallera delantera 2 vías con solapa hermética resellable
- Cinta antiestática
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Trajes de protección de uso general |
| Tamaño | L |
| Sexo | Unisex |
| Material | Laminado de polietileno microporoso (no tejido) |
| Color | Blanco |
| Desechables | Un solo uso |
| Estilo de cintura | Elástico |
| Estilo de tobillo | Elástico |
| Estilo de manguito | Elástico |
| Estilo de cuello | Campana extractora |
| Mostrar más |