Learn More
Ansell Monos blanco estándar con capucha MicroGard™ 2000
Código de producto. 15556514 Tienda Ansell Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
Pequeño
M
L
XL
2XL
3XL
Tamaño de la unidad:
paquete de 40
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño Tamaño de la unidad
15556514 L paquete de 40
15536514 Pequeño paquete de 40
15546514 M paquete de 40
15566514 XL paquete de 40
15576514 2XL paquete de 40
15586514 3XL paquete de 40
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 15556514 Proveedor Ansell N.º de proveedor WH20B0011104
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    477.00€
    307.09€ / paquete de 40
    Ahorro 169.91€
    35% Descuento
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Permite que la transpiración se escape del traje, pero soporta la saturación de productos químicos líquidos. Los monos Ansell Microgard™ 2000 blancos estándar con capucha filtran el 100 % de las partículas con un tamaño de tan solo 0,01 micrómetros.
  • Mono con capucha de 3 piezas
  • Costuras blancas
  • Capucha, cintura, muñecas y tobillos elásticos
  • Incluye bucles de dedos
  • Cremallera frontal de dos vías con solapa protectora resellable.
  • Resistencia a la penetración de líquidos y barrera a partículas finas (> 0,01 micras)
  • La película microporosa elástica bidireccional de alta calidad proporciona un líquido eficaz y barrera de partículas
  • Permeable al vapor de humedad para ayudar a reducir el riesgo de estrés por calor.
  • Sin silicona - crítico en aplicaciones de pulverización de pintura
  • Baja pelado: Reduce el riesgo de contaminación por fibra en algunas áreas críticas
  • El ajuste corporal optimizado proporciona comodidad y seguridad al usuario.
  • Cinta antiestática
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Monos con capucha
Tamaño L
Sexo Unisex
Material Laminado de polietileno microporoso (no tejido)
Color Blanco
Desechables Un solo uso
Estilo de cintura Elástico
Estilo de tobillo Sellado
Estilo de manguito Forma de anilla
Estilo de cuello Campana extractora
Tipo de campana extractora Elástico de 3 paneles
Tipo de tapón Cremallera frontal con solapa antitormentas
Tipo de costura Sellado
Esterilidad No estéril
Resistencia Productos químicos
Certificaciones/conformidad (Europa) Cat III Tipo 5-B, 6-B, EN1073-2, EN14126, EN1149-1, DIN 32781
Modelo WH20-B-00-111, Incluye capucha y presillas para los dedos.
N.º de bolsillos Ninguno