Learn More
Ansell Monos de trabajo estándar con cuello MicroGard™ 2000
Código de producto. 15506514 Tienda Ansell Productos
Change view
Click to view available options
Tamaño:
Pequeño
M
L
XL
2XL
3XL
Tamaño de la unidad:
paquete de 40
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño unitSize
15506514 XL paquete de 40
15576504 Pequeño paquete de 40
15586504 M paquete de 40
15516514 2XL paquete de 40
15596504 L paquete de 40
15526514 3XL paquete de 40
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 15506514 Proveedor Ansell N.º de proveedor WH20B0010305
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Permite que la transpiración se escape del traje, pero soporta la saturación de productos químicos líquidos. Los monos Ansell Microgard™ 2000 estándar blancos con cuello filtran el 100 % de las partículas con un tamaño de tan solo 0,01 micrómetros.
  • Mono con cuello
  • Costuras blancas
  • Capucha, cintura, muñecas y tobillos elásticos
  • Incluye bucles de dedos
  • Cremallera frontal de dos vías con solapa protectora resellable.
  • Excelente resistencia a la penetración de líquidos y barrera a partículas finas (> 0,01 micras)
  • La película microporosa elástica bidireccional de alta calidad proporciona un líquido eficaz y barrera de partículas
  • Permeable al vapor de humedad para ayudar a reducir el riesgo de estrés por calor.
  • Sin silicona - crítico en aplicaciones de pulverización de pintura
  • Baja pelado: Reduce el riesgo de contaminación por fibra en algunas áreas críticas
  • El ajuste de cuerpo optimizado proporciona comodidad y seguridad al usuario
  • Cinta antiestática
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Trajes de protección de uso general
Tamaño XL
Sexo Unisex
Material Laminado de polietileno microporoso (no tejido)
Color Blanco
Desechables Un solo uso
Estilo de cintura Elástico
Estilo de tobillo Elástico
Estilo de manguito Elástico
Estilo de cuello Con anillo
Tipo de campana extractora Collarín estándar
Tipo de tapón Cremallera frontal con solapa antitormentas
Tipo de costura Sellado
Esterilidad No estéril
Resistencia Productos químicos
Certificaciones/conformidad (Europa) Cat III Tipo 5-B, 6-B, EN1073-2, EN14126, EN1149-1, DIN 32781
Modelo WH20-B-00-103
N.º de bolsillos Ninguno