Descripción
- Laminado de polietileno microporoso
- Abertura elástica
- Costuras selladas
- Barrera de protección contra líquidos y partículas peligrosos
Especificaciones
Especificaciones
| Tamaño | Europea 42 a 46 (Reino Unido 8 a 11) |
| Material | Polietileno |
| Latex Free | Sí |
| Color | Blanco |
| Desechables | Un solo uso |
| Esterilidad | No estéril |
| Tipo de tapón | Apertura elástica |
| Tipo de suela | Estándar |
| Modelo | WH20-B-00-400-00 |
| Tipo de costura | Sellado |
| Mostrar más |