Learn More
Ansell Batas de laboratorio estándar con cuello MicroGard™ 2000
Código de producto. 15596534 Tienda Ansell Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
Mediano
Grande
Extra grande
XXL
Tamaño de la unidad:
paquete de 60
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño Tamaño de la unidad
15596534 XXL paquete de 60
15566534 Mediano paquete de 60
15576534 Grande paquete de 60
15586534 Extra grande paquete de 60
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 15596534 Proveedor Ansell N.º de proveedor WH20B0020906
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    584.90€
    390.51€ / paquete de 60
    Ahorro 194.39€
    33% Descuento
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
Fabricadas con laminado de polietileno microporoso.Las batas de laboratorio Ansell MicroGard™ 2000 estándar con cuello están aprobadas para la protección química parcial del cuerpo.
  • Cierre frontal con cremallera
  • Bolsillo izquierdo en el pecho
  • Bolsillo inferior derecho
  • Costuras selladas.
  • Excelente resistencia a la penetración de líquidos y barrera a partículas finas (> 0,01 micras*)
  • Sin silicona para aplicaciones de pulverización de pintura
  • Nivel bajo de generación de pelusas para reducir el riesgo de contaminación por fibras en algunas zonas críticas
  • Antiestáticos según EN 1149-5
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Bata de laboratorio de uso general
Tamaño XXL
Sexo Unisex
Material Laminado de polietileno microporoso (no tejido)
Color Blanco
Tipo de tapón Cremallera
Estilo de manguito Elástico
Desechables Uso limitado
Esterilidad No estéril
Resistencia Productos químicos, Agentes infecciosos
Modelo Longitud media
N.º de bolsillos 2
Sin látex Sí
Tipo de costura Sellado
Certificaciones/conformidad (Europa) Protección parcial del cuerpo, categoría III, tipo PB (6)-B, EN14126, EN1149-1