Learn More
Ansell Monos verdes estándar MicroGard™ 2000 con capucha
Código de producto. 15516434 Tienda Ansell Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
Pequeño
M
L
XL
2XL
3XL
Tamaño de la unidad:
paquete de 40
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño unitSize
15516434 Pequeño paquete de 40
15526434 M paquete de 40
15536434 L paquete de 40
15546434 XL paquete de 40
15556434 2XL paquete de 40
15566434 3XL paquete de 40
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 15516434 Proveedor Ansell N.º de proveedor GR20B0011102
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Permite que la transpiración se escape del traje, pero soporta la saturación de productos químicos líquidos. Los monos Ansell Microgard™ 2000 verdes estándar con capucha filtran el 100 % de las partículas con un tamaño de tan solo 0,01 micrómetros.
  • Mono con capucha de 3 piezas
  • Costuras azules
  • Capucha, cintura, muñecas y tobillos elásticos
  • Incluye bucles de dedos
  • Cremallera frontal de dos vías con solapa protectora resellable.
  • Excelente resistencia a la penetración de líquidos y barrera a partículas finas (> 0,01 micras)
  • La película microporosa elástica bidireccional de alta calidad proporciona un líquido eficaz y barrera de partículas
  • Permeable al vapor de humedad para ayudar a reducir el riesgo de estrés por calor.
  • Sin silicona - crítico en aplicaciones de pulverización de pintura
  • Baja pelado: Reduce el riesgo de contaminación por fibra en algunas áreas críticas
  • El ajuste corporal optimizado proporciona comodidad y seguridad al usuario.
  • Cinta antiestática
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Trajes de protección de uso general
Tamaño Pequeño
Sexo Unisex
Material Laminado de polietileno microporoso (no tejido)
Color Verde
Desechables Un solo uso
Estilo de cintura Elástico
Estilo de tobillo Elástico
Estilo de manguito Forma de anilla
Estilo de cuello Campana extractora
Tipo de campana extractora Elástico de 3 paneles
Tipo de tapón Cremallera frontal con solapa antitormentas
Tipo de costura Sellado
Esterilidad No estéril
Resistencia Productos químicos
Certificaciones/conformidad (Europa) Cat III Tipo 5-B, 6-B, EN1073-2, EN14126, EN1149-1, DIN 32781
Modelo GR20-B-00-111, Incluye capucha y presillas para los dedos.
N.º de bolsillos Ninguno