Learn More
Beschreibung
- Mono con capucha de 3 piezas
- Muñecas, cintura y tobillos elásticos
- Cremallera de dos vías delantera con solapa sellable
- Filtrar el 100% de partículas > 3 micras
- Permeable al aire y al vapor de agua para ayudar a reducir el riesgo de estrés térmico.
- Sin silicona para aplicaciones de pintura en aerosol
- Ajuste de cuerpo optimizado para mayor comodidad y seguridad del usuario
Spezifikation
Spezifikation
| Tipo de producto | Trajes de protección de uso general |
| Tamaño | 2XL |
| Sexo | Unisex |
| Material | SMS, polipropileno |
| Color | Blanco |
| Desechables | Un solo uso |
| Estilo de cintura | Elástico |
| Estilo de tobillo | Elástico |
| Estilo de manguito | Elástico |
| Estilo de cuello | Campana extractora |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?