Learn More
Ansell™ Monos con capucha MicroGard™ 1500 Plus FR
Código de producto. 30058133 Tienda Ansell Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
Pequeño
M
L
XL
2XL
3XL
XXXXL
5X-Grande
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 30
paquete de 40
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño Tamaño de la unidad
30058133 5X-Grande paquete de 30
15546574 M paquete de 40
15566574 XL paquete de 40
15556574 L paquete de 40
15576574 2XL paquete de 30
15586574 3XL paquete de 30
17131035 Pequeño paquete de 40
30058132 XXXXL paquete de 30
18020130 XXXXL cada uno
18050130 5X-Grande cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Código de producto. 30058133 Proveedor Ansell™ N.º de proveedor WR17S0011109
Fecha estimada de envoi: 10-12-2026
MICROGARD™ Los overoles 1500 Plus FR con capucha están hechos de un material antiestático altamente transpirable. SMS Tejido que utiliza los últimos avances en tecnología de microfibras para garantizar una buena eficiencia de filtración.
  • Mono de categoría III con capucha de 3 piezas
  • Costuras cosidas (color rojo)
  • Muñecas elásticas, bandas de cierre, cintura y tobillos.
  • Cremallera frontal de dos vías con solapa protectora resellable.
  • Pirorretardante y antiestático
  • Polipropileno SMMS no tejido
  • Permeable al aire y al vapor de agua ('transpirable') para ayudar a reducir el riesgo de estrés por calor.
  • Antiestático según EN1149-5
  • El ajuste corporal optimizado garantiza una total libertad de movimiento cuando se usa sobre ropa protectora contra el calor y las llamas (EN ISO 14116 Índice 2 o superior).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Monos ignífugos
Tamaño 5X-Grande
Sexo Unisex
Material FR Antiestático SMS Tela
Color Blanco
Desechables Reutilizables
Estilo de cintura Elástico en la espalda
Estilo de tobillo Elástico
Estilo de manguito Elástico, Bandas de cierre
Estilo de cuello Campana extractora
Tipo de campana extractora Elástico de 3 paneles
Tipo de tapón Cremallera frontal bidireccional con solapa antitormentas
Tipo de costura Cosido
Esterilidad No estéril
Clase de protección CATEGORÍA III CE (Tipo 5, Tipo 6, EN 1073-2, EN ISO 14116, EN 1149-5)
Resistencia Productos químicos, Antiestático, Llama
Tipo de collarín Capucha elástica de 3 piezas
Certificaciones/conformidad (Europa) CE 0598, EN ISO 13982-1:2004 + A1:2010, EN 13034:2005 + A1:2009, EN 1073-2:2002, EN 1149-5:2008, Beperkte vlamverspreiding EN ISO 14116: 2015-1 Índice 1
Sin látex Sí
Para utilizar con (aplicación) Manipulación de productos químicos, entornos contaminados, llenado, mezcla y carga de materias primas, transferencia de líquidos y sólidos, apertura y vaciado de bombas, válvulas o líneas, carga y descarga de equipos de proceso, toma de muestras de materias primas, concentración, mezcla y paletización.