Descripción
- Mono con capucha de 3 piezas, costuras cosidas, capucha, cintura, muñecas y tobillos elásticos.
- Cremallera frontal bidireccional con solapa de protección resellable
- Tratamiento antiestático SMS tela
- Transpirable para ayudar a reducir el riesgo de estrés por calor
- Sin silicona, lo cual es fundamental en las aplicaciones de pintura en aerosol
- Ajuste de cuerpo optimizado para mayor comodidad y seguridad del usuario
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Trajes de protección de uso general |
| Tamaño | Pequeño |
| Sexo | Unisex |
| Material | SMS antiestática |
| Color | Azul |
| Desechables | Un solo uso |
| Estilo de cintura | Elástico |
| Estilo de tobillo | Elástico |
| Estilo de manguito | Elástico |
| Estilo de cuello | Campana extractora |
| Mostrar más |