Learn More
Ansell Edmont™ Guantes de nitrilo desechables con puño ampliado Microflex™
Descripción
Protegen la parte superior del brazo y aporta una seguridad adicional contra la contaminación cruzada. Fabricados con una formulación de nitrilo suave para un ajuste y una sensación cómodos, mientras que el diseño mejorado del puño ayuda a evitar que los
- El puño de longitud hasta el codo de 400 mm proporciona una mayor seguridad frente a la contaminación cruzada
- Fabricados con una formulación de nitrilo suave para una sensación y ajuste cómodos
- Dedos y palma texturizados que garantizan una sujeción segura en una gran variedad de aplicaciones
- Formulación de nitrilo que ofrece mayor resistencia a pinchazos y resistencia química que el látex de caucho natural
- Los guantes se embalan en bolsas de polietileno para proteger la integridad del producto
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | ASTM D 3577, TIPO II, CE 0493 |
| Aplicaciones | Industrial |
| Color | Azul |
| Hand | Ambidiestro |
| Latex Free | Sí |
| Material | Nitrilo |
| En polvo | sin polvo |
| Tipo de producto | Guantes resistentes a productos químicos |
| Tamaño | Grande |
| Esterilidad | No estéril |
| Mostrar más |