Descripción
- Thanks to its non-foaming special formulation, Microflex 93-852 offers a secure grip in wet applications/environments
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad (Europa) | Category III|EC 2023/2006|EC 1935/2004|EN 455 1-4|EN ISO 21420:2020|EN ISO 374-1:2016 Type B|EN ISO 374-5:2016|ISO 11193|ISO 18889:2019 |
| Chlorinated | No |
| Accelerator Free | No |
| Aplicaciones | Industrial, Laboratorio |
| AQL | 1.5 |
| Color | Negro |
| Desechables | Single-use |
| Acabado exterior | Totalmente texturizados |
| Finger Thickness (English) | 5.9 mil |
| Finger Thickness (Metric) | 0.15 mm |
| Mostrar más |