Learn More
Ansell MICROFLEX™ 93-360 Guantes de policloropreno para salas blancas
BIOPHARMA
Código de producto. 16398401
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
6
7
8
9
10
11
Tamaño de la unidad:
paquete de 50
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño unitSize
16398401 8 paquete de 50
16378401 6 paquete de 50
16388401 7 paquete de 50
16308411 9 paquete de 50
16318411 10 paquete de 50
16328411 11 paquete de 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 16398401 Proveedor Ansell N.º de proveedor 93360080
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    69.56€
    46.85€ / paquete de 50
    Ahorro 22.71€
    32% Descuento
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Los guantes para salas blancas desechables no estériles de nitrilo y neopreno (policloropreno) están hechos de un material compuesto sintético para brindar una protección química resistente. Adecuado para la clase 100/ ISO 5 entornos de salas blancas.
  • Los guantes antiestáticos para salas blancas cuentan con un diseño de tres capas.
  • Ofrece protección contra productos químicos agresivos, incluidos ácidos, bases y diversos disolventes.
  • La fórmula patentada extra suave combina comodidad, tacto y destreza.
  • El compuesto de nitrilo y neopreno sin silicona no contiene látex, lo que previene el riesgo de alergias al látex tipo I.
  • No particulado EasyTear embalaje para reducir el riesgo de posible contaminación.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ASTM D6319, ASTM D6978-05, FDA 21 CFR 177.2600
Certificaciones/conformidad (Europa) CE 0086, EAC TP TC 019:2011, EN 388:2016, EN 420:2003 + A1:2009, EN 421:2010, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-1:2016
Chemotherapeutic Rated Sí
Chlorinated Sí
Cleanroom Class Clase 100 (ISO 5)
Accelerator Free No
AQL 0,65
Color Verde azulado
Desechables Un solo uso
Acabado exterior Punta de los dedos texturizada
Finger Thickness (English) 7,9 mil
Finger Thickness (Metric) 0,20 mm
Hand Ambidiestro
Latex Free Sí
Material Policloropreno
Palm Thickness (English) 7,9 mil
Palm Thickness (Metric) 0,20 mm
En polvo sin polvo
Tipo de producto Guantes para entornos controlados
Tamaño 8
Esterilidad No estéril
Grosor (imperial) 7,9 mil
Grosor (métrico) 0.20 mm
Manufacturing/QMS Audit Standards ISO 9001
Modelo 93-360
Tipo de empaquetado Caja
Cantidad 500/caja
Serie MICROFLEX™ 93-360
Resistencia a la tracción 22 MPa
Longitud (imperial) 12 in
Longitud (métrico) 30 cm