Learn More
Beschreibung
- ASTM D6978, ISO 13485, ISO Certificado 9001
- Proporciona protección personal un 33 % más prolongada, hasta el codo, en situaciones de alto riesgo
- Probado contra 10 productos químicos de uso común en el Departamento de Esterilización y contra 9 citostáticos.
- Diseño de puño mejorado para evitar que el guante se deslice hacia abajo
- Desechables para minimizar la posibilidad de contaminación cruzada
- Ofrece protección confiable en una amplia gama de aplicaciones en entornos de atención médica.
Spezifikation
Spezifikation
| Certificaciones/conformidad | CE 0493, Categoría III, FDA21 CFR 177-2600-US Aprobado para contacto con alimentos, ISO 13485, ISO 9001 |
| Certificaciones/conformidad (Europa) | CE 1935/2004, CE 2023/2006, EN 16523-1, EN 374-2 y -4, EN ISO 374-1:2016, EN 420:2003 + A1:2009, EN 455 1-4, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-5:2016 |
| Accelerator Free | No |
| Aplicaciones | Asistencia sanitaria |
| AQL | 1.5 |
| Color | Azul |
| Desechables | Un solo uso |
| Acabado exterior | Totalmente texturizados |
| Finger Thickness (English) | 6,7 mil |
| Finger Thickness (Metric) | 0.17 mm |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?