Descripción
- El MICROFLEX™ El guante de examen de nitrilo desechable 92-134 ofrece tacto y protección cómoda en numerosas aplicaciones.
- La fórmula de nitrilo liviana, suave y elástica ofrece un ajuste y una sensación cómodos con la sensibilidad táctil necesaria para el control motor fino.
- Diseñado con puntas de dedos texturizadas para un manejo seguro de herramientas y materiales.
- Pruebas con el equipo médico de NA
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | ASTM D6319, FDA21 CFR 177-2600, ISO 13485, ISO 18889:2019, ISO 9001 |
| Certificaciones/conformidad (Europa) | Categoría III, CE 0493, EN 420:2003 + A1:2009, EN 16523-1, EN 374-2 y -4, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 455 1-4, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, Reglamento de Dispositivos Médicos (UE) 2017/745 Clase I, Grado de Examen Médico 510(k) de la FDA/QSR de EE. UU. |
| Accelerator Free | No |
| Aplicaciones | Asistencia sanitaria |
| AQL | 1.5 |
| Color | Azul |
| Desechables | Un solo uso |
| Acabado exterior | Punta de los dedos texturizada |
| Finger Thickness (English) | 4,3 mil |
| Finger Thickness (Metric) | 0.11 mm |
| Mostrar más |