Learn More
Usbeck Laborgeraete™ MicroFix Bosshead de acero inoxidable
Código de producto. 31237672
Cambiar vista
Click to view available options
Incluye:
Tornillos de cabeza hexagonal
Tornillos moleteados
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Incluye
31237672 Tornillos de cabeza hexagonal
31237679 Tornillos moleteados
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 31237672 Proveedor Usbeck Laborgeraete™ N.º de proveedor 2386
Fecha estimada de envoi: 26-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
El cabezal MicroFix ofrece una solución de conexión compacta y estable, lo que lo hace ideal para configuraciones de varillas seguras en entornos de laboratorio reducidos.
  • Fabricado en acero inoxidable: resistente a la corrosión y duradero.
  • Conexión en ángulo recto o en T de dos varillas de hasta Ø 13 milímetros
  • Dimensiones ultracompactas: 25 mm de diámetro, 30 mm de longitud
Especificaciones
Material Acero inoxidable
Altura (métrico) 30 mm
Diámetro exterior (métrico) 25 mm
Incluye Tornillos de cabeza hexagonal
Tipo de producto Nuez de sujeción
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Peso (métrico) 47 g