Learn More
Usbeck Laborgeraete™ MicroFix Bosshead Aluminio
Código de producto. 31237676
Cambiar vista
Click to view available options
Incluye:
Tornillos de cabeza hexagonal
Tornillos moleteados
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Incluye
31237676 Tornillos moleteados
31237674 Tornillos de cabeza hexagonal
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 31237676 Proveedor Usbeck Laborgeraete™ N.º de proveedor 2380
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
El cabezal MicroFix ofrece una solución compacta y estable para conexiones de varillas seguras en configuraciones de laboratorio con espacio limitado.
  • Aleación de aluminio robusta y ligera.
  • Conexión en ángulo recto o en T de dos varillas de hasta Ø 13 milímetros
  • Dimensiones ultracompactas: 25 mm de diámetro, 30 mm de longitud
Especificaciones
Material Aluminio
Altura (métrico) 30 mm
Diámetro exterior (métrico) 25 mm
Incluye Tornillos moleteados
Tipo de producto Nuez de sujeción
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Peso (métrico) 21 g