Learn More
IKA™ Unidad básica de triturado microfino MF 10
GREENER_CHOICE
Código de producto. 10400571 Tienda IKA Productos
Change view
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
MF 10 Basic
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Para utilizar con (equipo) unitSize
10400571 MF 10 Basic cada uno
1 options
Código de producto. 10400571 Proveedor IKA™ N.º de proveedor 0002836000
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Fije dos cabezales de molienda diferentes a esta unidad para una mayor flexibilidad. La unidad básica de triturado microfino MF 10 IKA™ es una trituradora universal de funcionamiento continuo con un rango de velocidad de 3000 a 6500 rpm.
  • Potente unidad básica de triturado microfino
  • Superficie de trabajo de acero inoxidable fácil de limpiar
  • Las cabezas se cambian fácilmente
  • Cabezales de molienda no incluidos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Unidad de triturado microfino
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 300 x 320 x 380 mm
Requisitos eléctricos 230/115 V, 50/60 Hz, 1000 W
Para utilizar con (equipo) MF 10 Basic
Altura (métrico) 380 mm
Hertz 50/60 Hz
Material Acero inoxidable
Tensión 230/115 V
Vatios 1000 W
Peso (métrico) 9,7 kg
Anchura (métrico) 320 mm