Specifications
| Nombre del producto químico o material | Microcrystallline cellulose powder |
| Color | Blanco |
| CAS | 9004-34-6 |
| Forma física | Polvo |
| Cantidad | 100 g |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 0.986 |
| Peso molecular (g/mol) | 162.14 |
| Porcentaje de pureza | 97 to 102% |