Learn More
Thermo Scientific™ Nucleasa microcócica (300 U/μl)
Código de producto. 10848990 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
8000 U
Tamaño de la unidad:
8000 unidades
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10848990 8000 U 8000 unidades
1 options
Código de producto. 10848990 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor EN0181
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    82.00€
    64.65€ / 8000 unidades
    Ahorro 17.35€
    21% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Digiera ADN y ARN monocatenario y bicatenario con Micrococcal Nuclease (nucleasa S7) Thermo Scientific™, una endoexonucleasa.
Micrococcal Nuclease (nucleasa S7) es una endoexonucleasa relativamente inespecífica que digiere ácidos nucleicos monocatenarios y bicatenarios, pero muestra una mayor actividad en sustratos monocatenarios. La disociación del ADN o del ARN se produce preferentemente en las regiones ricas en bases A-T o A-U que producen mononucleótidos y oligonucleótidos con fosfatos de extremo 3'. La actividad de la enzima depende estrictamente de Ca2+.
Aplicaciones
  • Hidrólisis de ácidos nucleicos en extractos crudos sin células
  • Secuenciación de ARN
  • Estudios de la estructura de la cromatina
  • Un modelo para el plegamiento de las proteínas y para estudios de relación estructura-función
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Concentración 300 U/μl
Enzima Nucleasa
Cantidad 8000 U
Tipo de producto Micrococcal Nuclease