Learn More
Thermo Scientific™ Rotor de microtubos de ángulo fijo MicroClick 24 x 2
Código de producto. 15195283 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad:
24 x 2 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad Tamaño de la unidad
15195283 24 x 2 mL cada uno
1 options
Código de producto. 15195283 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 75005715
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1760.00€
    1395.00€ / paquete de 1
    Ahorro 365.00€
    20% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Realice aplicaciones de microvolúmenes, como la preparación de ácidos nucleicos a una velocidad de hasta 16 000 rpm/24 372 x g con el rotor de microtubos Thermo Scientific™ MicroClick 24 x 2.
Realice aplicaciones de microvolúmenes, como la preparación de ácidos nucleicos a una velocidad de hasta 17.850 rpm/30.279 x g con el rotor de microtubos Thermo ™ MicroClick 24 x 2.
Con el sistema de cambio de rotores Auto-Lock, cambiar del rotor basculante a un rotor para microtubos requiere solo tres segundos:
  • Sencilla instalación y extracción del rotor
1. Sin necesidad de utilizar herramientas
2. Procedimientos de cambio del rotor sencillos
  • Acceso libre a la cámara para una mayor comodidad en la limpieza
Tapa de rotor de biocontención para uso con guantes y una sola mano, con certificación de Public Health England, Porton Down, Reino Unido.
Alertas de pedidos:
La tapa de biocontención de repuesto (75005725) y las juntas tóricas de repuesto (75003405) se venden por separado. Póngase en contacto con su representante de ventas para obtener más información.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Rotor de microtubos de ángulo fijo MicroClick 24 x 2
Tipo Rotor de ángulo fijo
Capacidad 24 x 2 mL
RCF máx. 24.372 x g
Vel. máx 16.000 rpm
Radio (métrico) 85 mm
Factor K 505
Longitud máx. del tubo 45 mm
Diámetro máx. del tubo 11 mm
Para utilizar con (equipo) Centrífugas Thermo Scientific Sorvall ST 8, Heraeus Megafuge 8 y SL 8
Ángulo 45 °
Biocontainment Sí