Learn More
Thermo Scientific™ Rotor de microtubos de ángulo fijo MicroClick 18 x 5
Código de producto. 15231026 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad:
18 x 5 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad unitSize
15231026 18 x 5 mL cada uno
1 options
Código de producto. 15231026 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 75005765
Reduzca los tiempos de centrifugación con las 18 posiciones de alto rendimiento para microtubos de 5,0 ml y más de 22 000 x g.
Reduzca los tiempos de centrifugación con los 18 puestos de alto rendimiento para microtubos de 5,0 ml y más de 22.000 x g con el nuevo rotor para microtubos de ángulo fijo Thermo Scientific™ MicroClick 18 x 5.
La tapa de biocontención ClickSeal™, ligera y ergonómica, permite ver las muestras.
El intercambio seguro del rotor con bloqueo automático mediante pulsador en tan solo 3 segundos ofrece:
  • Sencilla instalación y extracción del rotor
  • No se necesitan herramientas
  • Sin complicados procedimientos de cambio del rotor
  • Acceso libre a la cámara para una mayor comodidad en la limpieza
  • Cambio rápido entre aplicaciones: de tubos cónicos a tubos para recogida de muestras de sangre, y de microtubos a microplacas; todo con la flexibilidad para evolucionar según cambien las necesidades de su laboratorio
Compatible con:
Thermo Scientific Sorvall Legend X1, Sorvall Legend XT, Sorvall Legend XF, Sorvall ST 16, Sorvall ST 40, Multifuge X1, Multifuge X3, Megafuge 16, Megafuge 40, Thermo Scientific SL 16 y SL 40
Aviso sobre pedidos:
Los adaptadores se venden por separado. Póngase en contacto con su representante de ventas para obtener más información.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Rotor de microtubos de ángulo fijo MicroClick 18 x 5
Tipo Rotor de ángulo fijo
Capacidad 18 x 5 mL
RCF máx. 24.652 x g
Vel. máx 15.000 rpm
Radio (métrico) 102 mm
Longitud máx. del tubo 62 mm
Diámetro máx. del tubo 17 mm
Para utilizar con (equipo) Thermo Scientific Sorvall Legend series X1/XT/XF y ST 8/16/40, Thermo Scientific series Heraeus Multifuge X1/X3 y Megafuge 8/16/40, Thermo Scientific serie SL 8/16/40
Ángulo 45 °
Biocontainment Sí