Learn More
Thermo Scientific™ Microcentrífuga MicroCL 17R
Código de producto. 10152694 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Requisitos eléctricos:
230 V, 50/60Hz
Incluye:
Rotor de 24 x 1,5/2,0 ml con tapa de biocontención ClickSeal
Descripción:
Centrífuga MicroCL 17R, refrigerada
Tamaño de la unidad:
1 PCS
Código de producto. Requisitos eléctricos Incluye Descripción Tamaño de la unidad
10152694 230 V, 50/60Hz Rotor de 24 x 1,5/2,0 ml con tapa de biocontención ClickSeal Centrífuga MicroCL 17R, refrigerada 1 PCS
1 options
Código de producto. 10152694 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 75002455
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6040.00€
    5920.00€ / paquete de 1
    Ahorro 120.00€
    1% Descuento
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Realice rápidamente protocolos de microvolúmenes de hasta 17 000 xg, con refrigeración disponible.
Ideales para el uso diario en el laboratorio, las microcentrífugas Thermo Scientific MicroCL 17R ofrecen una excelente potencia de procesamiento, funciones de seguridad exclusivas y una amplia gama de rotores y accesorios de microcentrífuga para el procesamiento de tubos de microcentrífuga, con refrigeración disponible.
Satisface las necesidades de separación de microvolumen con:
  • Rendimiento de hasta 17 000 x g con una rápida aceleración y deceleración.
  • Las versiones refrigeradas permiten pasar de la temperatura ambiente a la temperatura establecida en tan solo 9 minutos.
  • Elija entre 7 opciones de rotores de microcentrífuga para encontrar la solución ideal para su aplicación:
    • Resistencia extraordinaria a la corrosión con rotores de polímero con diseño ligero.
    • Los rotores estándar procesan 24 tubos de microcentrífuga en una única fila, desde tubos de 1,5 a 2,0 ml hasta minipreparaciones y columnas de centrifugación.
    • Sistema ergonómico de cierre y apertura del rotor y de un solo clic, así como diseño transparente para mayor seguridad y comodidad con tapas de biocontención Thermo Scientific ClickSeal.
    • Elimine la necesidad de adaptadores con nuestro exclusivo rotor de doble fila.
  • Simplifique su manejo con controles intuitivos, pantallas de fácil lectura y el cierre rápido con tapa y con un solo clic.
  • Diseño elegante y ligero que permite aprovechar al máximo el espacio.
  • Duraderas y de fácil limpieza y mantenimiento.
  • Funcionamiento silencioso que favorece un entorno seguro y tranquilo.
  • Cumple las últimas normativas clínicas y de seguridad, entre las que se incluye la Directiva sobre diagnósticos in vitro 98/79/CE.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad 24 x 1,5/2 ml
Vel. máx 13300 rpm
RCF máx. 17.000 x g
Nivel de ruido 50 dB(A)
Certificaciones/conformidad CSA, CE, IVD
Incluye Rotor de 24 x 1,5/2,0 ml con tapa de biocontención ClickSeal
Descripción Centrífuga MicroCL 17R, refrigerada
Requisitos eléctricos 230 V, 50/60Hz
Garantía 2 años
Refrigerado Sí
Tiempo de actividad De 1 a 99 min (incrementos de 1 min); «HOLD»
Estándares IEC 61010-1, IEC 61010-2-020 (consulte el manual para obtener más información)
Dimensiones (Al x An x F) 33,0 x 29,5 x 44,5 cm (12,9 x 11,6 x 17,5 pulg)
Peso neto 62,0lb 28,0 kg
Línea de productos Thermo Scientific
Frecuencia 50/60 Hz
Tensión 230 V
Rotor Rotor de 24 x 1,5/2 ml con tapa de biocontención ClickSeal
Tipo de producto Centrífuga de sobremesa
Intervalo de temperatura (métrico) De -9 °C a +40 °C