Learn More
Thermo Scientific™ Microcentrífuga MicroCL 17
Código de producto. 15975701 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Requisitos eléctricos:
230 V, 50/60 Hz
230 V, 50/60Hz
Incluye:
Rotor de dos filas 18 x 2,0/0,5 ml con tapa de rosca
Rotor para hematocrito
Rotor de 24 x 1,5/2,0 ml con tapa de biocontención ClickSeal
Descripción:
Centrífuga MicroCL 17, con ventilación
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Requisitos eléctricos Incluye Descripción Tamaño de la unidad
15975701 230 V, 50/60 Hz Rotor de dos filas 18 x 2,0/0,5 ml con tapa de rosca Centrífuga MicroCL 17, con ventilación cada uno
10274744 230 V, 50/60Hz Rotor de 24 x 1,5/2,0 ml con tapa de biocontención ClickSeal Centrífuga MicroCL 17, con ventilación 1 PCS
10441454 230 V, 50/60Hz Rotor para hematocrito Centrífuga MicroCL 17, con ventilación 1 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15975701 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 75002449
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Ideal para uso diario en laboratorio de hasta 17 000 x g, centrifuga hasta 24 tubos de microcentrífuga por procesamiento.
Acelere los procesos de preparación de muestras sistemática hasta 17 000 x g con nuestra microcentrífuga estándar. Cuando nuestro Thermo Scientific MicroCL se conecta a nuestra amplia selección de rotores de microcentrífugas, estas microcentrífugas ofrecen productividad, versatilidad, seguridad y comodidad en un instrumento de laboratorio de diseño compacto y fácil de usar.
Satisface las necesidades de separación de microvolumen con:
  • Rendimiento de hasta  × g con una rápida aceleración y deceleración.
    • Elija entre 7 opciones de rotores de microcentrífuga para encontrar la solución idónea para su aplicación:
    • Resistencia extraordinaria a la corrosión con rotores de polímero con diseño ligero.
    • Los rotores estándar procesan 24 tubos de microcentrífuga en una única fila, desde tubos de 1,5 a 2,0 ml hasta minipreparaciones y columnas de centrifugación.
    • Sistema ergonómico de cierre y apertura del rotor y de un solo clic, así como diseño transparente para mayor seguridad y comodidad con tapas de biocontención Thermo Scientific ClickSeal.
    • Elimine la necesidad de adaptadores con nuestro exclusivo rotor de doble fila.
  • Simplifique su manejo con controles intuitivos, pantallas de fácil lectura y el cierre rápido con tapa y con un solo clic.
  • Diseño elegante y ligero que permite aprovechar al máximo el espacio.
  • Duraderas y de fácil limpieza y mantenimiento.
  • Funcionamiento silencioso que favorece un entorno seguro y tranquilo.
  • Cumple las últimas normativas clínicas y de seguridad, entre las que se incluye la Directiva sobre diagnósticos in vitro 98/79/CE.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad 24 x 1,5/2 ml
Vel. máx 13.300 rpm
RCF máx. 17.000 x g
Nivel de ruido 56 dB(A)
Certificaciones/conformidad CSA, CE, IVD
Incluye Rotor de dos filas 18 x 2,0/0,5 ml con tapa de rosca
Descripción Centrífuga MicroCL 17, con ventilación
Requisitos eléctricos 230 V, 50/60 Hz
Garantía 2 años
Refrigerado No
Tiempo de actividad De 1 a 99 min (incrementos de 1 min); «HOLD»
Estándares IEC 61010-1, IEC 61010-2-020 (consulte el manual para obtener más información)
Dimensiones (Al x An x F) 8,9 x 9,6 x 13,8 in (22,5 x 24,3 x 35,2 cm)
Peso neto 23,1lb (10,5 kg)
Línea de productos Thermo Scientific
Frecuencia 50/60 Hz
Tensión 230 V
Rotor Rotor de dos filas de 18 x 2/0,5 ml con tapa de rosca
Tipo de producto Centrífuga de sobremesa
Intervalo de temperatura (métrico) Temperatura ambiente