Learn More
Thermo Scientific™ Microcentrífuga MicroCL 17
Código de producto. 10441454 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Requisitos eléctricos:
230 V, 50/60 Hz
230 V, 50/60Hz
Incluye:
Rotor de dos filas 18 x 2,0/0,5 ml con tapa de rosca
Rotor para hematocrito
Rotor de 24 x 1,5/2,0 ml con tapa de biocontención ClickSeal
Descripción:
Centrífuga MicroCL 17, con ventilación
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Requisitos eléctricos Incluye Descripción Tamaño de la unidad
10441454 230 V, 50/60Hz Rotor para hematocrito Centrífuga MicroCL 17, con ventilación 1 PCS
15975701 230 V, 50/60 Hz Rotor de dos filas 18 x 2,0/0,5 ml con tapa de rosca Centrífuga MicroCL 17, con ventilación cada uno
10274744 230 V, 50/60Hz Rotor de 24 x 1,5/2,0 ml con tapa de biocontención ClickSeal Centrífuga MicroCL 17, con ventilación 1 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10441454 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 75002495
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Ideal para uso diario en laboratorio de hasta 17 000 x g, centrifuga hasta 24 tubos de microcentrífuga por procesamiento.
Acelere los procesos de preparación de muestras sistemática hasta 17 000 x g con nuestra microcentrífuga estándar. Cuando nuestro Thermo Scientific MicroCL se conecta a nuestra amplia selección de rotores de microcentrífugas, estas microcentrífugas ofrecen productividad, versatilidad, seguridad y comodidad en un instrumento de laboratorio de diseño compacto y fácil de usar.
Características:
  • Aceleración excepcional de hasta 21.000 × g en 12 segundos
  • Las versiones refrigeradas enfrían en solo 9 minutos.
  • Tapa de rotor de biocontención Thermo Scientific™ ClickSeal™ que se abre y cierra mediante “clics”, lo que garantiza una contención segura de las muestras
  • Nuevas tapas de PPSU que mejoran la fuerza y resistencia química.
  • Mandos intuitivos y visor de fácil lectura que simplifica su uso.
  • Diseño resistente que garantiza años de servicio fiable.
  • Fácil limpieza y mantenimiento
Gama de rotores:
  • Rotor de 24 × 1,5/2,0 ml con tapa de biocontención ClickSeal certificada por la CAMR
  • Rotor de 36 × 0,5 ml con tapa enroscable
  • Rotor de doble fila de 18 × 2,0/0,5 ml con tapa enroscable
  • Rotor PCR 8 × 8 con tapa enroscable
  • Rotor PCR 4 × 8 con tapa de biocontención ClickSeal
  • Rotor para hematocrito
  • Dos opciones de RCF (17.000 × g/21.100 × g)
  • Los modelos refrigerados (17R y 21R) ofrecen control de temperatura de -9 °C a +40 °C
Información para pedidos:
Los rotores para biocontención, hematocrito, PCR y de doble fila, así como las tapas y adaptadores para tubos están disponibles por separado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad 24 x 1,5/2 ml
Vel. máx 13300 rpm
RCF máx. 17.000 x g
Nivel de ruido 56 dB(A)
Certificaciones/conformidad CSA, CE, IVD
Incluye Rotor para hematocrito
Descripción Centrífuga MicroCL 17, con ventilación
Requisitos eléctricos 230 V, 50/60Hz
Garantía 2 años
Refrigerado No
Tiempo de actividad De 1 a 99 min (incrementos de 1 min); «HOLD»
Estándares IEC 61010-1, IEC 61010-2-020 (consulte el manual para obtener más información)
Dimensiones (Al x An x F) 22,5 x 24,3 x 35,2 cm (8,9 x 9,6 x 13,8 pulg)
Peso neto 23,1lb 10,5 kg
Línea de productos Thermo Scientific
Frecuencia 50/60 Hz
Tensión 230 V
Rotor Rotor para hematocrito
Tipo de producto Centrífuga de sobremesa
Intervalo de temperatura (métrico) Temperatura ambiente