Learn More
Beschreibung
Acelere los procesos de preparación de muestras sistemática hasta 17 000 x g con nuestra microcentrífuga estándar. Cuando nuestro Thermo Scientific MicroCL se conecta a nuestra amplia selección de rotores de microcentrífugas, estas microcentrífugas ofrecen productividad, versatilidad, seguridad y comodidad en un instrumento de laboratorio de diseño compacto y fácil de usar.
Características:
- Aceleración excepcional de hasta 21.000 × g en 12 segundos
- Las versiones refrigeradas enfrían en solo 9 minutos.
- Tapa de rotor de biocontención Thermo Scientific™ ClickSeal™ que se abre y cierra mediante “clics”, lo que garantiza una contención segura de las muestras
- Nuevas tapas de PPSU que mejoran la fuerza y resistencia química.
- Mandos intuitivos y visor de fácil lectura que simplifica su uso.
- Diseño resistente que garantiza años de servicio fiable.
- Fácil limpieza y mantenimiento
Gama de rotores:
- Rotor de 24 × 1,5/2,0 ml con tapa de biocontención ClickSeal certificada por la CAMR
- Rotor de 36 × 0,5 ml con tapa enroscable
- Rotor de doble fila de 18 × 2,0/0,5 ml con tapa enroscable
- Rotor PCR 8 × 8 con tapa enroscable
- Rotor PCR 4 × 8 con tapa de biocontención ClickSeal
- Rotor para hematocrito
- Dos opciones de RCF (17.000 × g/21.100 × g)
- Los modelos refrigerados (17R y 21R) ofrecen control de temperatura de -9 °C a +40 °C
Información para pedidos:
Los rotores para biocontención, hematocrito, PCR y de doble fila, así como las tapas y adaptadores para tubos están disponibles por separado.
Spezifikation
Spezifikation
| Capacidad | 24 x 1,5/2 ml |
| Vel. máx | 13300 rpm |
| RCF máx. | 17.000 x g |
| Nivel de ruido | 56 dB(A) |
| Certificaciones/conformidad | CSA, CE, IVD |
| Incluye | Rotor de 24 x 1,5/2,0 ml con tapa de biocontención ClickSeal |
| Descripción | Centrífuga MicroCL 17, con ventilación |
| Requisitos eléctricos | 230 V, 50/60Hz |
| Garantía | 2 años |
| Refrigerado | No |
| Mehr anzeigen |
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.