Learn More
MP Biomedicals™ Microchem Papel para impresora I SafTest™ Kits de prueba
Código de producto. 15523467 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 unidad
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15523467 1 unidad cada uno
1 options
Código de producto. 15523467 Proveedor MP Biomedicals™ N.º de proveedor 07MC1030
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    12.15€
    11.55€ / paquete de 1
    Ahorro 0.60€
    4% Descuento
En stock
Microchem Papel para impresora I Saftest™ analizador.
  • Accesorio para SafTest™ bomba de vacío
  • Material de laboratorio de repuesto
  • Tamaño: 6,35 x 2434,8 cm (2,5 x 960 in)
  • Formato: Rollo
Especificaciones
Cantidad 1 unidad
Requisitos de almacenamiento Temperatura ambiente