Learn More
Ansell™ Monos de trabajo Microchem™ 4000 con capucha y calcetines integrados
Código de producto. 15506454 Tienda Ansell Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
Pequeño
M
L
XL
2XL
3XL
Tamaño de la unidad:
paquete de 8
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño Tamaño de la unidad
15506454 L paquete de 8
15586444 Pequeño paquete de 8
15596444 M paquete de 8
15516454 XL paquete de 8
15526454 2XL paquete de 8
15536454 3XL paquete de 8
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 15506454 Proveedor Ansell™ N.º de proveedor GR40T0012204
En stock
Add to basket
Edge
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Diseñado para proporcionar una barrera excepcional contra sustancias químicas y agentes biológicos orgánicos e inorgánicos. Un exclusivo tejido de barrera multicapa conocido por su sensación textil ligera pero robusta y su excepcional barrera a los
  • Mono con capucha elástica de 2 piezas con calcetines y solapa de bota integrados
  • Sistema de doble cremallera de entrada delantera.
  • Puños dobles (puño interior de punto), cintura y tobillos elásticos.
  • Permeación probada contra 180 productos químicos, incluyendo agentes químicos de guerra
  • El interior, similar al textil, mejora la aceptación del usuario
  • Antiestáticos según EN 1149-5
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Tipo de producto Mono de protección
Tamaño L
Sexo Unisex
Material Tejido laminado de barrera multicapa
Color Verde
Desechables Uso limitado
Estilo de cintura Elástico
Estilo de tobillo Elástico, Calcetines adjuntos, Sobreflaps de bota
Estilo de manguito Doble, Elástico
Estilo de cuello Campana extractora
Tipo de campana extractora Elástico de 2 paneles
Tipo de tapón Entrada frontal con doble cremallera
Tipo de costura Rematada, Soldado
Esterilidad No estéril
Resistencia Productos químicos
Certificaciones/conformidad Tipo 3/4 EN14605, Tipo 5 EN ISO 13982-1, EN14126, EN1073-2, EN1149-5
Descripción Capucha, calcetines integrados con solapa para las botas
N.º de bolsillos Ninguno
Modelo Incluye capucha, calcetines integrados con solapa para botas