Learn More
Ansell™ Mono estéril con capucha Microchem™ 4000
Código de producto. 15596434 Tienda Ansell Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
Pequeño
M
L
XL
2XL
3XL
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño Tamaño de la unidad
15596434 L paquete de 10
15506444 XL paquete de 10
15576434 Pequeño paquete de 10
15586434 M paquete de 10
15516444 2XL paquete de 10
15526444 3XL paquete de 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 15596434 Proveedor Ansell™ N.º de proveedor GR40T0011104
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1031.10€
    687.47€ / paquete de 10
    Ahorro 343.63€
    33% Descuento
En stock
Proporciona una barrera excepcional contra sustancias químicas y agentes biológicos orgánicos e inorgánicos. Los monos Ansell Microchem™ 4000 con capucha están fabricados con un tejido único de varias capas conocido por su ligereza, pero robus
  • Mono con capucha elástica de 2 pirxsd y sistema de doble cremallera delantera.
  • Puños dobles (puño interior de punto), cintura y tobillos elásticos.
  • Permeación probada contra 180 productos químicos, incluyendo agentes químicos de guerra
  • El interior, similar al textil, mejora la aceptación del usuario
  • Antiestáticos según EN 1149-5
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Mono de protección
Tamaño L
Sexo Unisex
Material Tejido laminado de barrera multicapa
Color Verde
Desechables Uso limitado
Estilo de cintura Elástico
Estilo de tobillo Elástico
Estilo de manguito Doble, Elástico
Estilo de cuello Campana extractora
Tipo de campana extractora Elástico de 2 paneles
Tipo de tapón Entrada frontal con doble cremallera
Tipo de costura Rematada, Soldado
Resistencia Productos químicos
Certificaciones/conformidad Tipo 3/4 EN14605, Tipo 5 EN ISO 13982-1, EN14126, EN1073-2, EN1149-5
N.º de bolsillos Ninguno
Modelo Incluye capucha