Learn More
Ansell™ MICROCHEM™ 4000 Avant AIRLine, Modelo 755
Código de producto. 15785592 Tienda Ansell Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
M
L
XL
Tamaño de la unidad:
paquete de 3
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño unitSize
15785592 M paquete de 3
15795592 L paquete de 3
15705602 XL paquete de 3
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15785592 Proveedor Ansell™ N.º de proveedor GR40T0075503
Fecha estimada de envoi: 21-10-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Ansell™ MICROCHEM™ 4000 Avant AIRLine es un traje de protección química encapsulado para su uso con sistemas alimentados o suministrados por aire.
  • Protección excepcional, más de 200 productos químicos sometidos a prueba de permeabilidad, incluidos agentes de guerra química.
  • Costuras cosidas y selladas, nuestra mayor barrera para los líquidos y las partículas.
  • El diseño de visera panorámica garantiza un buen campo de visión para el usuario.
  • Una gama de opciones de mangas disponibles, incluyendo puños dobles y guantes de protección química permanentemente fijados.
  • El filtro HEPA proporciona una protección secundaria contra la contaminación de las aéreas y un silenciador SMC asegura que el ruido en el interior del traje esté siempre por debajo de los 70 dB (incluso con el máximo flujo de aire).
  • Regulador montado en traje/cinturón con un silbato de advertencia de flujo bajo. El regulador AVANT STS se puede montar en el traje y se retira para su reutilización, siempre que se permita la limpieza y la descontaminación.
  • El cordón de emergencia permite quitarse el traje rápidamente en caso de urgencia o si el usuario se siente muy mal.
  • Calcetines fijados con elásticos a la bota - Los calcetines están diseñados para ser usados dentro de las botas de protección química con la pierna cubierta por el exterior para reducir el potencial de penetración de sustancias químicas.
  • Los coloca el usuario y los quita para reutilizarlos cuando sea apropiado.
  • Flujo de aire ajustable desde 340 l/min hasta 590 l/min a una presión de trabajo de 3,5 a 5 bares.
  • Cinturón de poliéster con hebilla YKK para una conexión segura en caso de que la aérea se enganche o se tire de ella.
  • Silbato de aviso de flujo bajo.
  • El montaje del conector externo gira 360 °.
  • Hay disponible una gama de opciones de conectores de aéreas externas (contacte con Ansell Microgard Ltd o con su distribuidor para obtener más información).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Mono de protección
Tamaño M
Sexo Unisex
Material Tejido laminado de barrera multicapa
Color Verde
Desechables Uso limitado
Estilo de cintura Elástico
Estilo de tobillo Calcetines adjuntos
Estilo de manguito Doble
Estilo de cuello Campana extractora
Tipo de tapón Cremallera
Tipo de costura Soldado
Esterilidad No estéril
Resistencia Productos químicos
Certificaciones/conformidad EN 374:2003, EN 1073-1:1998, EN 1149-5:2008, EN 14594